Estas películas resistentes al calor de 74,9 µm de grosor están diseñadas para aplicaciones de termociclado. Las películas de polipropileno no son perforables. Para las aplicaciones de PCR que requieren perforar con puntas de pipeta o sondas robóticas para recuperar el producto conviene usar películas de papel de aluminio. Para las aplicaciones de PCR en tiempo real que requieren la máxima claridad óptica conviene usar películas de poliéster transparentes.
- Recomendado para temperaturas de −40 a +120 °C
- Certificado como exento de DNasa, RNasa y nucleasas
Dimensiones de la película (L×P): 135,1×79,4 mm con suficiente área de sellado para todas las placas de PCR.
Longitud sin las lengüetas de los extremos: 123,1 mm.
* Adhesivo más fuerte y denso y cortado para que ajuste en placas de bordes altos.