Soluciones tampón, Certipur®, listas para usar, frascos de 1 litro, Supelco®
Proveedor: Merck
Certipur®
1.09409.1000EA 76.5 EUR
1.09409.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09406.1000
Soluciones tampón, Certipur®, listas para usar, frascos de 1 litro, Supelco®
Tampones Tampones pH
Materiales para el control y la calibración precisos de medidores de pH.
  • Trazable según el estándar principal NIST y PTB
  • Incertidumbre ±0,015 (excepto pH 10 ±0,05)
  • Temperatura de referencia: +25 °C
Envase: 1 litre plastic bottle.