Soluciones tampón Certipur®– codificadas por colores, Supelco®
Proveedor: Merck
Certipur®
1.09476.9010EA 459 EUR
1.09476.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09477.0500 1.09476.0500 1.09477.4000 1.09400.9010 1.09475.0500 1.09476.4000 1.09475.9010 1.09477.9010 1.09400.0500
Soluciones tampón Certipur®– codificadas por colores, Supelco®
Tampones Tampones pH
Soluciones para el control y calibración precisa de instrumentos de pH.
  • Trazable según el estándar principal NIST y PTB, imprecisión de ±0,015 (excepto pH 10 con ±0,05)
  • Soluciones con código de dolores para una rápida identificación
  • Mayores tamaños de envase disponibles, con formato Titripac® fácil de usar, que elimina los problemas de contaminación
  • Temperatura de referencia: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).