Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Proveedor: Corning
Corning®
734-0389EA 737 EUR
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Biorreactores
CELLine™ 1000, un sistema de cultivo celular sobre membrana, desechable, que garantiza altas densidades celulares y es fácil de usar para la expresión de proteínas recombinantes y para la producción de anticuerpos monoclonales (MAb) de alto rendimiento.
  • El sistema CELLine™ produce concentraciones de anticuerpos comparables a la ascitis: un frasco CELLine™ puede producir la misma cantidad de anticuerpos que 12 ratones
  • Los volúmenes recolectados tienen una concentración de anticuerpos 50 a 100 veces más alta que la obtenida con botellas cilíndricas y frascos de cultivo de tejido