VWR®, Films de sellado para placas de cultivo celular
Proveedor: Avantor
VWR®
391-1262EA 74.3 EUR
391-1262 VWRU60941-084 391-1261 VWRU60941-086
VWR®, Films de sellado para placas de cultivo celular
Juntas Sellos de microplaca
Una película porosa hidrofóbica de 139,7 µm de grosor con adhesivo de calida médica para placas de cultivos tisulares, bloqueos de microorganismos, y placas de 96 pocillos en las que es necesario el intercambio de gases para el crecimiento celular o bacteriano. Estas películas de rayón minimizan la contaminación cruzada, el derrame y la evaporación. Permiten el intercambio uniforme de aire y de CO₂ en todos los pocillos, a diferencia de las tapas para placas que favorecen el intercambio en los pocillos cerca de los bordes de la placa. El producto esterilizado se envasa en bolsas de 25 a prueba de manipulaciones.
  • No citotóxicas y altamente permeables a los gases
  • Perforables con puntas o pipetas para la recuperación de muestras
  • Recomendadas para temperaturas de entre −20 °C y +80 °C
L.×An. de cada película: 142,9×82,6 mm para placas de cultivo tisular de tamaño estándar