Solución de limpieza IPASEPT 70
Proveedor: Avantor
VWR®
93002.9010EA 217 EUR
VWRS93002.0516 93002.9010 VWRS93002.5000 93002.1016
Solución de limpieza IPASEPT 70
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.