Producto de desinfección, Pursept® A Xpress
Proveedor: Brand
BRND44830EA 36 EUR
BRND44830 BRND44835
Producto de desinfección, Pursept® A Xpress
Soluciones de limpieza Desinfectantes
Para la limpieza y desinfección de superficies y de equipos.
  • Manual pump-atomiser head for the 1 litre bottle is available as an accessory
  • Effective in only 15 seconds
  • Pleasant, fresh fragrance
  • Free of aldehydes
  • DGHM/VAH tested and RKI compliant, with aerosol-free application ( use with disinfectant wipes)
Certificaciones: * As recommended by the RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.