Paño absorbente para aceites, T-151
Proveedor: 3M
121-1009EA 488 EUR
121-1009
Paño absorbente para aceites, T-151
Materiales para contención de derrames
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present.
  • Ligero y sin polvo
  • Oleofílico y al mismo tiempo hidrófobo
  • Gracias a su elevada capacidad de absorción, se reduce el coste de eliminación
Absorbent sheets are conveniently sized and can be quickly spread on and in the path of a small spill.
Each box contains 100 pads (430 mm x 480 mm) and sorbs 140 liter in total.
Una vez utilizados, los paños absorbentes se deben eliminar de acuerdo con las normativas regionales y nacionales.
Precaución: Debe evitarse el empleo del producto con líquidos acuosos o agresivos.