Kits de derrames, maletín, SPILL-X®
Proveedor: Avantor
VWR® Spill-X®
121-0008EA 1320 EUR
121-0008 121-0007 121-0006
Kits de derrames, maletín, SPILL-X®
Materiales para contención de derrames
Desarrollado como solución económica para los pequeños derrames, como los que suelen ocurrir en los laboratorios. Ofrecen un acceso sencillo al agente de control correspondiente al tipo de sustancia química derramada.
  • Trata derrames de sustancias peligrosas en lugar de recogerlas
  • Seguro y fácil de usar, con la mayor capacidad de absorción por volumen
  • Neutraliza y solidifica los ácidos y las bases para un fácil desecho de residuos (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorbe disolventes y eleva el punto de inflamación por encima de 60 °C, sin necesidad de productos tóxicos (SPILL-X-S®)
  • El maletín de SPILL-X® viene equipado con opciones de montaje permanente, semiportátil o portátil
Los recipientes de PP permiten utilizar los dos tipos de aplicación de agentes, vertido o agitación. Cada botella puede tratar un derrame de hasta 1,9 litros (1,4 a 1,9 m²). Convierte las bases y los ácidos en compuestos no peligrosos que cumplen las especificaciones de la EPA sobre residuos peligrosos. Pueden utilizarse eficazmente para solucionar derrames accidentales o la liberación de ácidos (SPILL X A®, también disponible para ácido fluorhídrico HF), bases (SPILL X C®), disolventes (SPILL X S®) y formaldehído (SPILL X FP®) en el lugar de trabajo.
Maletín del kit de SPILL-X® An×P×Al: 470×145×550 mm (cerrado)
Información para pedidos: Cada kit se compone de 6 botellas de agentes individuales, 1 paquete de accesorios de protección de ojos y manos (1 gafas de seguridad, 1 par de guantes de nitrilo, 2 placas de limpieza, 1 rascador, 6 bolsas de desecho, 1 folleto con instrucciones de tratamiento), una tarjeta con instrucciones ilustradas y tornillos y tacos para montaje en pared. Todo ello se incluye en un maletín portátil de plástico. Solicite las botellas de repuesto de agentes SPILL-X® y los paquetes extra de accesorios de protección de ojos y manos por separado.