Cajas de eliminación, Multi-Safe twin
Proveedor: Sarstedt
SARS77.3894.018EA 179 EUR
SARS77.3894.018 SARS77.3894.007 SARS77.3894.030_U SARS77.3894.021
Cajas de eliminación, Multi-Safe twin
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
Envase, de PP, amarillo/rojo. Para la eliminación de bisturíes, cánulas usadas, jeringas desechables, tubos, vidrios rotos y objetos de tallo largo (por ejemplo, pipetas).
  • Ayuda de extracción universal también para las plumas de insulina
  • El tamaño de la apertura puede personalizarse rompiendo las dos secciones perforadas antes del montaje de la tapa (excepción: versión 700)
  • Todas las cajas pueden fijarse con un adaptador adhesivo o un soporte de pared para evitar que se vuelquen (ver accesorios)
Certificaciones: TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907