VWR®, Delantales, LDPE/LLDPE
Proveedor: VWR
VWR®
113-8279EA 21.4 EUR
113-8279 113-8278
VWR®, Delantales, LDPE/LLDPE
Prendas desechables
Este delantal desechable está fabricado con un 65% de LDPE y 35% de LLDPE.
  • Eficaz frente a la suciedad, humedad y aceite
Longitud: 1200 o 1400 mm
Color: blanco