Bidones planos
Proveedor: S.C.A.T.
SCTV107713EA 24.6 EUR
SCTV107713 590-0576
Bidones planos
Contenedores
Debido a su diseño plano, los botes planos SCAT han sido especialmente desarrollados para su uso en espacios reducidos como armarios, estanterías, cajones o frigoríficos, ya que son estructuralmente bajos en altura.
  • Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) o en PP y, por lo tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en los laboratorios
  • Disponible con rosca B63 o S70/71 y puede adaptarse a muchos otros tamaños de rosca mediante un adaptador
  • Disponible como bidón compacto de 8 L o como bidón más voluminoso de 20 L
Los botes planos SCAT son una forma ideal de no tener que prescindir del almacenamiento seguro incluso cuando el espacio es limitado, ya que pueden integrarse en el mobiliario del laboratorio para ahorrar espacio.
Los bidones planos SCAT también están disponibles de forma óptima con la aprobación UN-Y para el almacenamiento de mercancías peligrosas o con un grifo de vaciado integrado para un vaciado seguro.