Bidones redondos
Proveedor: S.C.A.T.
SCTV107720EA 175 EUR
SCTV107720 SCTV107730 590-0573 590-0572 SCTV107712 SCTV107722 SCTV107711 SCTV107721
Bidones redondos
Contenedores
Los bidones redondos SCAT son ideales para recoger y eliminar pequeñas cantidades de disolventes gracias a sus dimensiones compactas. Varios botes redondos SCAT pueden ser fácilmente estacionados en el sistema HPLC y equipados con SCAT SafeyWasteCaps.
  • Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) o en PP y, por tanto, resistentes a todos los disolventes habituales en el laboratorio
  • Disponible en las roscas comunes S65, S70/71 y B83
  • Las capacidades de llenado van desde los muy compactos 2 a 4 L, 10, 25, 50 y 60 L para la recogida de disolventes voluminosos
  • Numerosas características individuales, como asas de transporte, asas o escalas de medición, que garantizan una manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los bidones redondos SCAT son una alternativa o complemento perfecto a los bidones SCAT convencionales para proporcionar una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.