VWR® Traceable®, Termómetro por infrarrojos
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-2100EA 221 EUR
620-2100
VWR® Traceable®, Termómetro por infrarrojos
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro realiza lecturas instantáneas de la temperatura de cualquier superficie. Se puede usar en las industrias alimentaria y farmacéutica, electrónica, inspecciones de seguridad y en cualquier líquido o sólido. El diseño exclusivo permite obtener las lecturas con una sola mano. La mira láser permite apuntar con exactitud a la superficie objetivo.
  • Campo de visión de 11:1
  • Retroiluminación al tocar un botón
  • Capacidad de emisión fija a 0,95
  • Función HOLD para los datos, registro de valor máximo automático, botón de selección de °C/°F, indicador de batería baja
  • Función de apagado automático (después de 15 segundos) que se puede activar o desactivar
Certificaciones: Complies with ISO/IEC 17025.
Información de suministro: Se suministra con dos pilas AAA y certificado Traceable®.