Cubrebotas para salas blancas, BioClean™ STO001
Proveedor: Ansell-Nitritex
NITRSTO001-B40-MEA 0 EUR
NITRSTO001-B40-M NITRSTO001-B40-L
Cubrebotas para salas blancas, BioClean™ STO001
Estos cubre botas están hechos de 99% poliéster y 1% de carbono. Cuentan con tachuelas para una fácil fijación al mono.
  • Suela de crepe
  • La parte superior elástica, el tobillo y el puente
These boot covers are made of 99% polyester and 1% carbon. They feature studs for easy attachment to overalls.
  • Crepe sole
  • Elasticated top, ankle and bridge
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4, M2.5 y superiores.