Cestas para tubos de ensayo
Proveedor: Heathrow Scientific
HEATHS20341BEA 60.8 EUR
HEATHS20341B HEATHS20341A
Cestas para tubos de ensayo
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas para tubos de ensayo son de aluminio.
  • Ligero
  • Autoclavable
  • Resistente
Están diseñados para el enjuague, el transporte y el almacenamiento de material de vidrio de laboratorio.