Platos para pesar, de aluminio
Proveedor: Heathrow Scientific
HEATHS14522EA 22.9 EUR
HEATHS14522
Platos para pesar, de aluminio
Navecillas Navecillas de pesaje
Los platos de pesaje, fabricados en aluminio de calibre ligero, están diseñados para las balanzas de determinación de la humedad. Ideal para el pesaje y la dispensación de uso general.
  • Se utiliza como plato de evaporación o cubrepolvo
  • Plato ligero y robusto, sin revestimiento y sin aceite
  • Ligeramente afilado para poder apilarlo