Quemadores de alcohol
Proveedor: DWK Life Sciences
WHEA237070EA 407 EUR
WHEA237070
Quemadores de alcohol
Calentadores Lámparas de alcohol
Quemador de alcohol fabricado en vidrio sodocálcico, diseñado para su uso con alcohol isopropílico o etílico desnaturalizado.
  • La llama de bajo calor es muy adecuada para la microscopía
  • Con un tapón de vidrio esmerilado
  • El tapón de vidrio reduce la evaporación del alcohol cuando no se utiliza