VWR® Traceable®, Termómetro Shockproof
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-2065EA 94.9 EUR
620-2065
VWR® Traceable®, Termómetro Shockproof
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro 'flip to open' tiene una sonda que se puede colocar en cualquier ángulo.
  • Fácil lectura de dígitos grandes en una pantalla amplia
  • Función «HOLD»
  • La función de memoria recupera las lecturas mínima y máxima de cualquier periodo de tiempo
  • Cerrado, la sonda está protegida y permite transportar el termómetro en la correa para la muñeca o en un bolsillo
Certificaciones: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con una sonda, una pila y certificado Traceable®.