VWR® Traceable®, Minitermómetro digital
Proveedor: VWR
VWR®
620-2055EA 62.4 EUR
620-2055 VWRU62344-925
VWR® Traceable®, Minitermómetro digital
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro de reducido tamaño pero de gran capacidad muestra lecturas en °F y °C. La sonda se puede usar para medir la temperatura de líquidos, aire/gases o semisólidos. Sonda exterior de acero inoxidable (L×Ø: 178 × 3,5 mm) con cable de 45 cm.
  • La sonda de acero inoxidable es resistente a la mayoría de los productos químicos
  • Tamaño de una tarjeta de visita para llevarlo encima: cabe en un kit de herramientas, un maletín o el bolsillo de la bata
  • Funcionamiento con tres botones: «HOLD», «On/Off» y botón de selección de °C/°F
Información de suministro: Se suministra con certificado Traceable y una pila de óxido de plata de un año de duración.