Software, Traceable®
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
630-2507EA 537 EUR
630-2507
Software, Traceable®
Software Software de laboratorio
Programa de captura de datos para instrumentos con salida para ordenador.
El software permite conectar hasta ocho instrumentos funcionando a la vez en el mismo ordenador. Registra lecturas a intervalos de 1 a 10 000 segundos; muestra lecturas de valores mínimo y máximo; y utiliza un modo de alarma visual, sonora y por correo electrónico para notificar al usuario cuando se activa una alarma. Las lecturas se guardan en un archivo que se puede ver e imprimir tal cual, o bien se puede imprimir con cualquier formato de informe u hoja de cálculo. El software está diseñado para funcionar con Windows® 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7.
  • Se envían notificaciones las 24 horas, 7 días a la semana, de alarmas sonoras y visuales al ordenador del usuario, ordenador remoto o por correo electrónico a cualquier lugar
  • Solo hay que conectar el cable al instrumento y a un puerto USB (o serie) y se capturan los datos
  • Captura los datos en segundo plano, lo que permite al usuario trabajar en otros programas
Información de suministro: Información para pedidos: Incluye un CD, un cable de 1,8 m (conexiones USB, serie y del instrumento), el cable se conecta al instrumento y al ordenador.