VWR® Traceable®, Termómetro digital, pantalla triple
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-2032EA 73.1 EUR
VWRU62379-549 620-2032
VWR® Traceable®, Termómetro digital, pantalla triple
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro muestra las temperaturas actual, mínima y máxima; captura y muestra la hora y fecha exactas en que se produjeron los valores mínimo y máximo.
  • Accurate sensor and cable, even under water
  • Maximum/minimum (probe) or ambient temperature
  • Wire-mounting bracket for easy probe placement
Sensor ambiental interno y sensor de sonda externo (L×Ø: 38×4,7 mm) con cable de 1,8 m.
Certificaciones: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con sonda, un soporte plegable para la mesa de trabajo, una ranura para montaje en pared, VELCRO® para acoplarlo a cualquier superficie, certificado Traceable® y una pila alcalina AAA para el control continuo durante un año.