Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa
Proveedor: G Biosciences
Peligro
R007EA 57.6 EUR
R007
Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II