Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ba(NO₃)₂) patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Avantor®
5705.0100EA 112.03 EUR
5705.0100
Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ba(NO₃)₂) patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bario
Certificaciones: Trazable a NIST