VWR®, Caja de portaobjetos
Proveedor: VWR
VWR®
631-9113EA 13.8 EUR
631-9113
VWR®, Caja de portaobjetos
Archivadores para portaobjetos
Esta caja para portaobjetos de microscopio en dos piezas de alta resistencia almacena hasta 100 portaobjetos.
  • Cada ranura se numera en correspondencia con la hoja de inventario de portaobjetos situada en el interior de la tapa
  • Caja rígida moldeada: contiene los portaobjetos de forma segura en ranuras
  • Apilable para almacenamiento a largo plazo
La caja está hecha de ABS duradero y tiene un cierre de maleta niquelado inoxidable. Es perfecta para almacenamiento y transporte.