Soportes para bandejas de portaobjetos
631-0964EA 0 EUR
VWRI631-0964
Soportes para bandejas de portaobjetos
Sturdy rack designed to hold five slide trays.
  • Las lengüetas de sujeción proporcionan un área para las etiquetas de identificación
  • Se pueden poner en el refrigerador para almacenamiento de muestras frías
Ideales para aplicaciones de microbiología, histología y patología.