Cestas de inmersión, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a part of SP
SCIENCEWARE®
BELAH167160012EA 380 EUR
BELAH167160012
Cestas de inmersión, SP Bel-Art
Cestas Cestas autoclavable
Flujo con asas incorporadas en el que los líquidos fluyen a través de los fondos y los lados de estas cestas de inmersión. Fabricado en PP translúcido.
  • 3,2 mm de espesor con perforaciones de 3,2 mm de diámetro
  • Un carril superior liso
  • Placas finales sólidas de 6,4 mm de grosor