VWR®, Barómetro de precisión
Proveedor: VWR
628-0041EA 228 EUR
628-0041
VWR®, Barómetro de precisión
Barómetros
Barómetro con tres escalas que proporciona una medición sensible de la presión atmosférica. Níquel-cromo resistente a la corrosión.
  • Tres escalas
  • La carcasa está fabricada en níquel-cromo muy duro y resistente a la corrosión
  • El puntero ajustable se puede establecer para indicar cambios
  • El tiempo de respuesta es de 1 a 4 horas
Certificaciones: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con tornillo de ajuste de la altitud (para usar en lugares de incluso 1000 m de altitud), soporte para la mesa de trabajo ranurado y soporte para montaje en pared.