Gafas panorámicas para salas limpias, estériles, un solo uso
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
111-0615EA 32.58 EUR
111-0615
Gafas panorámicas para salas limpias, estériles, un solo uso
Gafas /Googles
Gafas panorámicas estériles para salas limpias con una montura ligera, ventilación indirecta y banda para la cabeza sin látex que no genera pelusas.
  • Lente de policarbonato endurecido con tratamiento antivaho y antiarañazos
  • Montura de PVC ligera con banda de caucho de silicona que proporciona gran comodidad
  • Esterilizadas con óxido de etileno (EtO), totalmente validadas conforme a la norma ISO 11135-1-2007
Las gafas están diseñadas para un solo uso y recomendadas para entornos críticos ISO clase 4 y EU GMP grado A/B.
Certificaciones: EN 166:2001, clase óptica 1
Envase: Empaquetadas en una sala limpia ISO clase 4 certificada por Nextech. Una unidad por bolsa de Tyvek™/PE.