VWR®, Gafas panorámicas esterilizables en autoclave para salas limpias
Proveedor: VWR
VWR®
111-0614EA 41 EUR
111-0614
VWR®, Gafas panorámicas esterilizables en autoclave para salas limpias
Gafas /Googles
Gafas panorámicas ligeras para salas limpias.
  • Marco en material termoplástico suave con lente de policarbonato endurecido
  • Banda con ganchos de polipropileno
  • Ventilación indirecta en parte inferior
  • Autoclavable a 121 °C
Aptas para entornos ISO clase 4.
Certificaciones: EN 166:2001; clase óptica 1.
Envase: Empaquetadas en una sala limpia ISO clase 4 (clase 10) certificada por NEBB. Una unidad por bolsa de PE.