¿Quiere conectarse de nuevo?
Jars, wide mouth, with screw cap
Proveedor: Bel-Art
SCIENCEWARE®
PP
  • High shock resistance
  • Screw caps with unique grip lugs
  • With G-threaded neck and removable leakproof silicone rubber ring seal
These mason jars are are ideal for industrial waste sampling, laboratory uses and long term storage.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Capacidad Altura Ø ext. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
500 135 81 6 BELAF109130000
1000 178 100 6 BELAF109140000
2000 213 125 3 BELAF109150000
4000 286 149 2 BELAF109160000
8000 334 188 1 BELAF109170000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.