Recipiente de seguridad, unidades de eliminación
Proveedor: SCAT Europe
590-0546EA 160 EUR
590-0546
Recipiente de seguridad, unidades de eliminación
Contenedores
HDPE.
Estos conjuntos listos para usar ofrecen soluciones completas para la eliminación de residuos de disolventes. Ofrecen más protección para las personas y el medio ambiente, al tiempo que reducen la cantidad de disolventes utilizados.
Canisters with SafetyWasteCap and filter.
Tapones de seguridad para casi todos los contenedores de basura convencionales.
El filtro de escape (tamaño S) absorbe el 99% de las partículas que se evaporan de los disolventes.
Canisters, electroconductive with level control and funnel.
Los conjuntos electroconductores son adecuados para su uso en áreas a prueba de explosiones. El control de nivel está integrado en el bidón, una pantalla visual advierte a los usuarios cuando un contenedor puede desbordarse. El embudo incluye un tamiz que puede extraerse para su limpieza.
Canisters, electroconductive with funnel with cap, sieve and drain tray.
Las bandejas de drenaje son esenciales para los sistemas sin control de nivel. Evite derramar disolventes en el suelo si el recipiente se desborda o si se produce un accidente durante el llenado. Las bandejas de drenaje SCAT tienen un peso mucho menor que las bandejas de acero inoxidable.
Canisters with funnel with cap and sieve.
Los embudos son adecuados para todo tipo de productos químicos. Los tapones de rosca giran libremente para facilitar el enroscado y desenroscado de los embudos. Los viales pueden eliminarse completamente con estos juegos.