VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proveedor: VWR
VWR®
421501JEA 481 EUR
421501J
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteínas y Péptidos
Albúmina de calidad estándar para aplicaciones básicas, producida por un proceso de choque térmico en ácido caprílico.
  • Humedad del 5%