Sporicide, Minncare® Cold Sterilant
Proveedor: Minntech
148-0066EA 196 EUR
148-0066 148-0063 148-0062 148-0065
Sporicide, Minncare® Cold Sterilant
Soluciones de limpieza Desinfectantes
  • No deja residuos detectables en el aire
  • Más rápido, seguro y menos corrosivo que las soluciones que contienen aldehído
  • Autorización de la EPA como parte de un proceso de limpieza y desinfección