VWR®, Puntas con filtro
Proveedor: VWR
VWR®
613-0984EA 87.1 EUR
613-0984 613-0985 613-0986 613-0988 613-0989 613-0991 613-0992
VWR®, Puntas con filtro
Puntas de pipetas
PP transparente, estéril.
  • Las puntas esterilizadas con haz de electrones no tienen ADN, ADNasas, ARNasas, inhibidores de PCR ni endotoxinas y son apirógenas
  • Gradillas robustas y trazables con un cómodo agarre gracias a su clips ergonómicos
  • Las cajas de recarga incluyen gradillas que incorporan una lengüeta para una apertura y cierre con una sola mano, una tapa reversible con reborde, un ajuste al mismo nivel y un clip a presión para estabilizar las gradillas
Precaución: SC: pipeta monocanal / MC: pipeta multicanal
Si desea más información sobre compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Avantor.