Columnas de HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Proveedor: Merck
Chromolith®
1.52022.0001EA 923 EUR
1.52022.0001 1.52023.0001 1.52020.0001 1.52025.0001 1.52021.0001
Columnas de HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Columnas de cromatografía
Volumen de poro: 2,9 ml/g.
  • Altas eficiencias a contrapresión más baja
  • Mejora de la simetría del pico
  • Puede utilizarse para los instrumentos de HPLC/UHPLC/LC-MS convencionales
  • Contrapresión 2 veces inferior frente a las columnas empaquetadas con partículas
  • Vida útil de la columna un 30% más larga frente a las columnas empaquetadas con partículas
Tamaño del macroporo: 1,15 µm.
Tamaño de mesoporo: 15 nm.
Área de la superficie: 250 m²/g.