Piridina, Supelco®
Proveedor: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02486-1ML
02486-1MLEA 43.8 EUR
02486-1ML
Piridina, Supelco®
Piridina
Formula: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8975fe7b17ff5ccac3461ac47553af20f44756f&prid=web&clid=SAPDAM