2,3-Dimetilnaftaleno
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
EHERC20772000EA 79.5 EUR
EHERC20772000
2,3-Dimetilnaftaleno
2,3-Dimetilnaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…104 °C
Densidad: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004119
Núm. CAS: 581-40-8
EINECS: 209-463-5