1-Cloronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20315.0025EA
39.8
EUR
8.20315.0025
8.20315.0100
8.20315.1000
1-Cloronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Cloronaftaleno
Formula:
C₁₀H₇Cl MW: 162,62 g/mol Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –2,5 °C Densidad: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003874 Núm. CAS: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 13,02168 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.009 g/l (20 °C) |
Melting Point | -6 °C |
Molar Mass | 162.61 g/mol |
Boiling Point | 259 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa (20 °C) |
Flash Point | 115 °C |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) (undiluted) |
Ignition Point |
|
Synonyms | α-Naphthyl chloride |
Hill Formula | C10H7Cl |