2-Naftaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naftalenocarbaldehídoβ-Naftaldehído
ACRO128101000EA 478 EUR
ACRO128101000 ACRO128100250 ACRO128100050
2-Naftaldehído 98%
2-Naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004094
Núm. CAS: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %