Silicagel, gotas ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07735.1000EA 82.4 EUR
1.07735.1000
Silicagel, gotas ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
IR: 01-2119379499-16