Platino 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001EA
46.9
EUR
8.07339.0001
8.07339.9999
8.07339.0005
Platino 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Platino
Formula:
Pt MW: 195,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3088 ADR: 4.2,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |