Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01610.0250EA 50.1 EUR
8.01610.0250 8.01610.9050 8.01610.9999
Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001512
Núm. CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 34.6 °C
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 160 °C DIN 51758
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4.2 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C DIN 51794
Synonyms 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
Hill Formula C8H16O2