1-Metil-3-nitroguanidina
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15106500EA 116 EUR
EHERC15106500
1-Metil-3-nitroguanidina
1-Metil-3-nitroguanidina
Formula: C₂H₅N₅O₃
MW: 147,09 g/mol
Número MDL: MFCD00024167
Núm. CAS: 4245-76-5