Esta buscando: Sodio nitrato
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Sodio nitrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Descripción: Sodio nitrato, Supelco®
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sodio nitrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sodio nitrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: Avantor
Descripción: Sodio nitrato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Numero del catalogo: (1.06546.0050)
Proveedor: Merck
Descripción: Sodio nitrato ≥99.99% (metals basis), Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
UOM: 1 * 50 g
MSDS
Numero del catalogo: (0598-500G)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sodio nitrato, grado alta pureza
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Numero del catalogo: (PRLSMC308779.1000)
Proveedor: PROLABO CMP
Descripción: Sodio nitrato
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: In manufacturing of HNO₃, as a catalyst to manufacture H₂SO₄, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitrite
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Sodio nitrato 99+% para análisis
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Sodio nitrato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom