Litio nitrato, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
13405.30EA
89.3
EUR
13405.30
13405.A1
13405.14
13405.A7
Litio nitrato, anhidro 99%
Litio nitrato
Used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, and rocket propellant
Formula:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Pto. Ebullición: 600 °C (desc.) Pto. de fusión: 264 °C Densidad: 2,38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011094 Núm. CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,05558 |