Potasio yodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Warning
26839.264EA 182 EUR
26839.264
Potasio yodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potasio yodato
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Pto. de fusión: 560 °C
Densidad: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07808
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Br + Cl + ClO3 (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm