Potasio yodato 99.4+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO418240025EA 725 EUR
ACRO418240025 ACRO418245000 ACRO418241000
Potasio yodato 99.4+% ACS
Potasio yodato
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Pto. de fusión: 560 °C
Densidad: 3,93 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07808
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystalline powder
Titration Iodometric 99.4 to 100.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %