Esta buscando: Clorito de sodio
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Clorito de sodio 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Numero del catalogo: (V044-07)
Proveedor: Avantor
Descripción: Clorito de sodio, anhidro ≥79%, escamas, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (N819-100G)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Clorito de sodio, grado alta pureza
UOM: 1 * 100 g
MSDS Certificados
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Clorito de sodio tech. ∼80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Clorito de sodio 80% no estabilizado, puro
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Clorito de sodio ~80% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom