Rubidio cloruro para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Rubidio cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07615.0025EA 456 EUR
1.07615.0025
Rubidio cloruro para análisis, Supelco®
Cloruro de rubidio
Formula: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 715 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral